Documenti fondamentali
GF11220983
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE020240
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 112-209-83
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)