GF10854187
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.015 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301150
About This Item
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 108-541-87
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.015 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3