GF10641259
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm rod, 1.6mm diameter
Sinonimo/i:
FE047901
About This Item
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 106-412-59
L × diam.
500 mm × 1.6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)