Documenti fondamentali
GF10439298
Silicon carbide - hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
SJ603210
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 104-392-98
Misura
50 × 50 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)