Documenti
GF09350535
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 50mm disks, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
FE180400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 093-505-35
diam. × spessore
50 mm × 0.1 mm