GF09316379
Lead
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.025mm, 99.99+%
Sinonimo/i:
Lead, PB000160
About This Item
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 093-163-79
Resistività
20.65 μΩ-cm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney