GF09281448
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 0.5m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE080261
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 092-814-48
Misura × spessore
0.5 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)