Documenti
GF09271863
Cobalt/Chromium/Tungsten/Nickel/Iron/Manganese
rod, Co 50%/Cr 20%/W 15%/Ni 10%/Fe 3%/Mn 2%, 9.8 mm diameter, length 50 mm
Sinonimo/i:
CN017920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 092-718-63
Lunghezza
50 mm
Diametro
9.8 mm