Documenti fondamentali
GF08614009
Stainless steel - AISI 302
foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.025 mm, 50 mm diameter, temper hard
Sinonimo/i:
FE200210
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 086-140-09
Diametro
50 mm
50 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)