Documenti fondamentali
GF08467375
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE040310
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 084-673-75
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)