Documenti fondamentali
GF08337056
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI160270
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 083-370-56
Misura × spessore
50 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)