Documenti fondamentali
GF08037592
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm tube, 2.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 1.0mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE047301
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 080-375-92
L × spess. parete
100 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)