Documenti
GF07470301
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm, condition crystal
Sinonimo/i:
ST313200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 074-703-01
Misura
100 × 100 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3