GF07395521
Carbon
tube, graphite, 100mm, outside diameter 3.18mm, inside diameter 1.18mm, wall thickness 1.0mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007200, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.95%
Forma fisica
tubes
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 073-955-21
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L × spess. parete
100 mm × 1.0 mm
D.E. × D.I.
3.18 mm × 1.18 mm ×
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N