GF07075920
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
500mm rod, 3.2mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NJ277910
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 070-759-20
L × diam.
500 mm × 3.2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)