GF06669793
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 10mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE040310
About This Item
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 066-697-93
Misura × spessore
10 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)