Documenti
GF05901915
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 6.35 mm, L 600 mm, natural
Sinonimo/i:
FP357930
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 059-019-15
Lunghezza
600 mm
Diametro
6.35 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3