Documenti fondamentali
GF05715873
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 46 mm, wall thickness 1.53 mm
Sinonimo/i:
AL607078
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 057-158-73
Lunghezza
46 mm
D.E.
4.0 mm
Spessore delle pareti
1.53 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)