Key Documents
GF05089844
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 150 x 150mm, 0.006mm thickness, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
SN010200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (not light tight (nlt))
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 050-898-44
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.006 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)