GF04930758
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 50 mm, L 50 mm
Sinonimo/i:
FP307985
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 049-307-58
Lunghezza
50 mm
Diametro
50 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)