GF04144586
Boron
monofilament, 20m, diameter 0.2mm
Sinonimo/i:
Boron, B 005915
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 041-445-86
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
L × diam.
20 m × 0.2 mm
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N