Documenti fondamentali
GF04113324
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.16mm wall thickness, 1.88mm inside diameter
Sinonimo/i:
FE027200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 041-133-24
Lungh. × spessore
100 mm × 0.16 mm
D.E. × D.I.
2.2 mm × 1.88 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)