Documenti
GF03707670
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, natural
Sinonimo/i:
OX307925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 037-076-70
Lunghezza
500 mm
Diametro
25 mm
Colore
natural