GF03467202
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 52.3mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin glass fiber 0.75mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL002695
About This Item
Saggio
99.90%
Forma fisica
honeycomb
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 034-672-02
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lungh. × largh. × spess.
300 mm × 300 mm × 52.3 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3