GF03193477
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 90 x 100mm, 0.10mm thickness
Sinonimo/i:
SN010300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 031-934-77
Misura × spessore
90 mm × 100 mm × 0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)