GF03052785
Quartz - fused
rod, 15.0 mm diameter, length 200 mm
Sinonimo/i:
SI617980
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 030-527-85
Lunghezza
200 mm
Diametro
15.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)