GF00873503
Niobium
rod, 50mm, diameter 42mm, annealed, 99.9%
Sinonimo/i:
Niobium, NB007945, Columbium
About This Item
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 008-735-03
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spessore
50 mm × 42 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N