Documenti fondamentali
GF00729952
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
1m wire, 0.1mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015110
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 007-299-52
L × diam.
1 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)