Documenti fondamentali
GF00206491
Lead
foil, thickness 2.0 mm, size 90 × 125 mm, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PB000450
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 002-064-91
Resistività
20.65 μΩ-cm
Misura
90 × 125 mm
Spessore
2.0 mm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)