G4780
D(+)-Glyceraldehyde solution
≥70 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Glyceraldehyde, D-Glyceraldehyde solution
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
1720474
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Attività ottica
[α]23/D +9.4°, c = 2 in H2O
Concentrazione
≥70 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.494
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)C=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?