F7008
2-Fluorobenzophenone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9FO
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
Fc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)