E33408
Ethyl isodehydracetate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. ebollizione
290-295 °C (lit.)
Punto di fusione
17-18 °C (lit.)
Densità
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
A M Maione et al.
Steroids, 54(3), 313-320 (1989-09-01)
Condensation of C22 and C21 steroidal aldehydes with ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 1 in alkaline medium, followed by decarboxylation, provides a simple route to the alpha, beta-unsaturated side-chain delta-lactone synthesis for a classical withanolide precursor.