Documenti fondamentali
DWK07-7400
Wheaton® Microliter μlplates Deep Polypropylene
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NB.15
Materiali
conical bottom
polypropylene plate
square wells
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 07-7400
Capacità
2.0 mL
Applicazioni
Chromatography
Caratteristiche e vantaggi
Premium virgin polypropylene shallow & medium μLplates is your assurance you achieve accurate results, the first time.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)