Documenti fondamentali
DWK07-3000
Wheaton® Microliter μlplates Deep Polypropylene
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NB.15
Materiali
polypropylene plate
round bottom
round wells
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 07-3000
Capacità
1.3 mL
Applicazioni
Chromatography
Caratteristiche e vantaggi
These products are sold as one microplate with 96 inserts installed.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)