Documenti fondamentali
D80207
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyldithiooxamide
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H11NHCSCSNHC6H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C(NC1CCCCC1)C(=S)NC2CCCCC2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)