Documenti
D7786
Sigma-Aldrich
Decylplastoquinone
~75%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
~75%
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC1=CC(=O)C(C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-17(19)14(2)15(3)18(16)20/h13H,4-12H2,1-3H3
APNQQQRDLMWNLM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Miriam Paredes et al.
PloS one, 10(9), e0137472-e0137472 (2015-09-12)
The present work studies the effects of cold on photosynthesis, as well as the involvement in the chilling stress of chlororespiratory enzymes and ferredoxin-mediated cyclic electron flow, in illuminated plants of Hibiscus rosa-sinensis. Plants were sensitive to cold stress, as