Vai a
D7151
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
≥97%
Sinonimo/i:
Olive-fly ketal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
143,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-870-7
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
193 °C/750 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCC2(CCCCO2)OC1
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
InChI key
GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Dacus oleae
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)