Documenti
D43859
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
≥99%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6F4
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99%
Forma fisica
needles
Punto di fusione
78-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10
QFTZULJNRAHOIY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Shotaro Hayashi et al.
Scientific reports, 7(1), 9453-9453 (2017-08-27)
Organic single crystals with elastic bending flexibility are rare because they are generally brittle. We report here fluorescent organic single crystals based on thiophene-tetrafluorobenzene-thiophene derivatives, mainly 1,4-bis(thien-2-yl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene. Three derivatives were synthesized by Pd-catalyzed cross-coupling reactions (Stille or direct arylation pathways).