Documenti fondamentali
D42178
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-nitrophenol
98%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(NO2)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
145 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)