Documenti fondamentali
D41805
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-2-naphthol
99%
About This Item
Formula condensata:
Br2C10H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1Br
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)