D2762
(Dansylaminoethyl)trimethylammonium perchlorate
Sinonimo/i:
(5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonamidoethyl)trimethylammonium perchlorate, DASP
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H26N3O2S.ClHO4/c1-19(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)18-12-13-20(3,4)5;2-1(3,4)5/h6-11,18H,12-13H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
JALGRPFYCOBGHM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Used as a guest for multivalent macrocyclic hosts in histone surface recognition
- Dye for fluorescence spectroscopy
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)