D177504
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
99%
Sinonimo/i:
DMPP
About This Item
Saggio
99%
Punto di fusione
234-238 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].C[N+]1(C)CCN(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)