Documenti fondamentali
D167606
Sigma-Aldrich
Dimethyl β-ketoadipate
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3OCOCH2CO(CH2)2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Beilstein:
473533
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
96%
Stringa SMILE
COC(=O)CCC(=O)CC(=O)OC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)