Documenti fondamentali
D116009
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydroxynaphthalene
98%
Sinonimo/i:
2,3-Naphthalenediol
About This Item
Formula condensata:
C10H6(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
742375
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
161-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for synthesis of aromatic polyamides, crown ethers, W(VI) complexes, and sulfonic acids.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
347.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
175 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)