D103209
(+)-Digitoxigenin
98%
Sinonimo/i:
3β,14-Dihydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 3,14,21-Trihydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,14-diol, Digitoxigenin
About This Item
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +16.9°, c = 1.3 in methanol
Punto di fusione
253-255 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?