Documenti fondamentali
CVT00136
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Sinonimo/i:
5-Methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9F3N2O2
Peso molecolare:
222.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Stringa SMILE
CC1=C(C(OC)=O)C=NN1CC(F)(F)F
InChI
1S/C8H9F3N2O2/c1-5-6(7(14)15-2)3-12-13(5)4-8(9,10)11/h3H,4H2,1-2H3
AAWMDUPUYVKILO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)