CLS7082018
Pyrex® VISTA™ culture tube, rimless
diam. × L 18 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70820
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 200
Produttore/marchio commerciale
Corning 70820-18
Capacità
27 mL
diam. × lung.
18 mm × 150 mm
Colore
clear
Descrizione generale
- Pyrex® VISTA™ culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
- The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
- The reusable tubes feature fire polished ends.
- Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)