CLS7080020
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 20 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Corning® 70800
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom tube
Confezionamento
case of 200
Produttore/marchio commerciale
Corning 70800-20
diam. × lung.
20 mm × 150 mm
Volume
34 mL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)