CLS5644250
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
16
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5644-250
tol. measuring range
0.12 mL
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)