Documenti fondamentali
CLS302510
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 10 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3025
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3025-10
tol. measuring range
±5%
Volume
10 mL
Descrizione generale
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)